4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC28263-1G
PC28263-250MG
APOSPC28263-1GEA
524
EUR
APOSPC28263-1G
APOSPC28263-250MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Formula:
C₄H₃F₃N₂S Peso molecolare: 168.14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28676943 CAS Number: 149432-40-6 |