Stampa…
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28262-1G PC28262-250MG
APOSPC28262-1GEA 579 EUR
APOSPC28262-1G APOSPC28262-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂O₂S
Peso molecolare: 260,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31616619
CAS Number: 119610-21-8