Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28256-1G PC28256-250MG
APOSPC28256-1GEA 576 EUR
APOSPC28256-1G APOSPC28256-250MG
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₄
Peso molecolare: 246,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27925745
CAS Number: 575469-37-3