Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28255-1G PC28255-250MG
APOSPC28255-1GEA 53.9 EUR
APOSPC28255-1G APOSPC28255-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₇F₂NO₃S
Peso molecolare: 223,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18394894
CAS Number: 1261738-62-8