Stampa…
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28254-100MG PC28254-1G PC28254-250MG
APOSPC28254-100MGEA 154 EUR
APOSPC28254-100MG APOSPC28254-1G APOSPC28254-250MG
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Formula: C₇H₅F₂IO
Peso molecolare: 270,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20040388
CAS Number: 1140622-69-0