Stampa…
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28252-1G PC28252-250MG
APOSPC28252-1GEA 261 EUR
APOSPC28252-1G APOSPC28252-250MG
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₈BrF₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31793558
CAS Number: 2379918-36-0