Stampa…
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28250-1G PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA 210 EUR
APOSPC28250-1G APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₄BrF₃O₄
Peso molecolare: 325,036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31759996
CAS Number: 2379918-53-1