Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2825-1G PC2825-250MG
APOSPC2825-1GEA 982 EUR
APOSPC2825-1G APOSPC2825-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂S
Peso molecolare: 240,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741369
CAS Number: 201224-78-4