Stampa…
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28249-1G PC28249-250MG
APOSPC28249-1GEA 263 EUR
APOSPC28249-1G APOSPC28249-250MG
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₄
Peso molecolare: 274,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28403629
CAS Number: 896732-44-8