Stampa…
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC28248-1G PC28248-250MG PC28248-5G
APOSPC28248-1GEA 568 EUR
APOSPC28248-1G APOSPC28248-250MG APOSPC28248-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₄BrF₅
Peso molecolare: 275,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698541
CAS Number: 1214358-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III