Stampa…
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28247-1G PC28247-250MG
APOSPC28247-1GEA 352 EUR
APOSPC28247-1G APOSPC28247-250MG
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₂FN
Peso molecolare: 216,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010387
CAS Number: 1065093-06-2