4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC28246-1G
PC28246-250MG
APOSPC28246-1GEA
352
EUR
APOSPC28246-1G
APOSPC28246-250MG
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Formula:
C₉H₄Cl₂FN Peso molecolare: 216,039 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28010388 CAS Number: 1065093-08-4 |