Stampa…
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28245-1G PC28245-250MG
APOSPC28245-1GEA 281 EUR
APOSPC28245-1G APOSPC28245-250MG
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010392
CAS Number: 1065093-19-7