Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28243-1G PC28243-250MG
APOSPC28243-1GEA 524 EUR
APOSPC28243-1G APOSPC28243-250MG
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
Peso molecolare: 249,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28010394
CAS Number: 1065093-26-6