8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC28242-1G
PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA
241
EUR
APOSPC28242-1G
APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula:
C₁₀H₅F₄NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28010364 CAS Number: 1065092-47-8 |