6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC28240-1G
PC28240-250MG
APOSPC28240-1GEA
241
EUR
APOSPC28240-1G
APOSPC28240-250MG
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula:
C₁₀H₅F₄NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28010367 CAS Number: 1065092-53-6 |