Stampa…
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC28238-1G PC28238-5G
APOSPC28238-1GEA 81.5 EUR
APOSPC28238-1G APOSPC28238-5G
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Formula: C₁₁H₁₂BrFN₂
Peso molecolare: 271,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660227
CAS Number: 1231930-33-8