Stampa…
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
PC28109-1G PC28109-5G
APOSPC28109-1GEA 147 EUR
APOSPC28109-1G APOSPC28109-5G
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine 97%
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
Peso molecolare: 276,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100093
CAS Number: 54672-11-6