2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2809-1G
PC2809-250MG
PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA
144
EUR
APOSPC2809-1G
APOSPC2809-250MG
APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di fusione: 170…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08741375 CAS Number: 214554-18-4 |