Stampa…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28069-1G PC28069-250MG PC28069-5G
APOSPC28069-1GEA 319 EUR
APOSPC28069-1G APOSPC28069-250MG APOSPC28069-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₆H₂ClF₃N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00505462
CAS Number: 40971-95-7