Stampa…
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28058-1G PC28058-5G
APOSPC28058-1GEA 234 EUR
APOSPC28058-1G APOSPC28058-5G
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formula: C₁₂H₁₀FNOS
Peso molecolare: 235,277 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09304610
CAS Number: 879626-93-4