Stampa…
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28057-1G PC28057-5G
APOSPC28057-1GEA 176 EUR
APOSPC28057-1G APOSPC28057-5G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formula: C₁₂H₁₀FNOS
Peso molecolare: 235,277 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09295390
CAS Number: 923701-97-7