Stampa…
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 0 EUR
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₂
Punto di fusione: 27…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741377
CAS Number: 914637-27-7