Stampa…
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC27951-1G PC27951-5G
APOSPC27951-1GEA 328 EUR
APOSPC27951-1G APOSPC27951-5G
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 245,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231302
CAS Number: 81761-28-6