Stampa…
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC27937-1G PC27937-250MG PC27937-5G
APOSPC27937-1GEA 379 EUR
APOSPC27937-1G APOSPC27937-250MG APOSPC27937-5G
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,034 g/mol
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16742831
CAS Number: 393-62-4