Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27936-1G PC27936-250MG
APOSPC27936-1GEA 611 EUR
APOSPC27936-1G APOSPC27936-250MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664910
CAS Number: 2244087-29-2
UN: 3261
ADR: 8,III