Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 575 EUR
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664909
CAS Number: 2244085-31-0
UN: 3265
ADR: 8,III