Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27931-1G PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA 611 EUR
APOSPC27931-1G APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664908
CAS Number: 2244086-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III