Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-(fluoromethyl)benzene
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 611 EUR
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28527820
CAS Number: 1783551-07-4
UN: 3265
ADR: 8,III