Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27927-1G PC27927-250MG
APOSPC27927-1GEA 611 EUR
APOSPC27927-1G APOSPC27927-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22491732
CAS Number: 1823057-15-3
UN: 3265
ADR: 8,II