Stampa…
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27924-1G PC27924-250MG
APOSPC27924-1GEA 611 EUR
APOSPC27924-1G APOSPC27924-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664905
CAS Number: 2244083-92-7
UN: 3265
ADR: 8,II