Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27922-1G PC27922-250MG
APOSPC27922-1GEA 609 EUR
APOSPC27922-1G APOSPC27922-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28738758
CAS Number: 1807004-77-8
UN: 3265
ADR: 8,II