2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrF₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28738751 CAS Number: 1807004-68-7 UN: 3261 ADR: 8,III |