Stampa…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27919-1G PC27919-250MG
APOSPC27919-1GEA 495 EUR
APOSPC27919-1G APOSPC27919-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 242,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664904
CAS Number: 2244088-42-2
UN: 3265
ADR: 8,II