Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27917-1G PC27917-250MG
APOSPC27917-1GEA 611 EUR
APOSPC27917-1G APOSPC27917-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664903
CAS Number: 2244085-63-8
UN: 3265
ADR: 8,II