Stampa…
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27915-1G PC27915-250MG
APOSPC27915-1GEA 611 EUR
APOSPC27915-1G APOSPC27915-250MG
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664902
CAS Number: 1785082-71-4
UN: 3265
ADR: 8,III