Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27913-1G PC27913-250MG
APOSPC27913-1GEA 611 EUR
APOSPC27913-1G APOSPC27913-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
Peso molecolare: 241,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664901
CAS Number: 2244087-33-8
UN: 3261
ADR: 8,II