Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27911-1G PC27911-250MG
APOSPC27911-1GEA 609 EUR
APOSPC27911-1G APOSPC27911-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664900
CAS Number: 2244085-54-7
UN: 3265
ADR: 8,II