3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Fluoro-m-anisidine, 3-Amino-5-fluoroanisole
Formula:
C₇H₈FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077535 CAS Number: 2339-58-4 |