Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27909-1G PC27909-250MG
APOSPC27909-1GEA 611 EUR
APOSPC27909-1G APOSPC27909-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664899
CAS Number: 2244083-87-0
UN: 3265
ADR: 8,II