Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27906-1G PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA 609 EUR
APOSPC27906-1G APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664897
CAS Number: 1628524-82-2
UN: 3265
ADR: 8,III