3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrClF₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31664896 CAS Number: 2244083-98-3 UN: 3261 ADR: 8,II |