Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 611 EUR
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formula: C₈H₅BrF₄O
Peso molecolare: 273,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664895
CAS Number: 2169407-53-6
UN: 3265
ADR: 8,III