2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC27901-1G
PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA
611
EUR
APOSPC27901-1G
APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Peso molecolare: 234,023 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31664894 CAS Number: 2244088-13-7 UN: 3261 ADR: 8,II |