Stampa…
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27896-1G PC27896-250MG
APOSPC27896-1GEA 609 EUR
APOSPC27896-1G APOSPC27896-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664893
CAS Number: 2244084-96-4
UN: 3261
ADR: 8,II