Stampa…
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC27894-1G PC27894-250MG
APOSPC27894-1GEA 611 EUR
APOSPC27894-1G APOSPC27894-250MG
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
Peso molecolare: 314,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664892
CAS Number: 2244088-43-3
UN: 3265
ADR: 8,III