Stampa…
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC27888-1G PC27888-250MG
APOSPC27888-1GEA 546 EUR
APOSPC27888-1G APOSPC27888-250MG
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Formula: C₂₅H₂₂FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061624
CAS Number: 1175838-03-5