Stampa…
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC27887-1G PC27887-250MG
APOSPC27887-1GEA 459 EUR
APOSPC27887-1G APOSPC27887-250MG
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Formula: C₂₅H₂₂FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061622
CAS Number: 1217777-84-8