Stampa…
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC27885-100MG PC27885-1G PC27885-250MG
APOSPC27885-100MGEA 219 EUR
APOSPC27885-100MG APOSPC27885-1G APOSPC27885-250MG
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formula: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Peso molecolare: 441.399 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659142
CAS Number: 959579-81-8