Stampa…
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC27884-1G PC27884-250MG
APOSPC27884-1GEA 408 EUR
APOSPC27884-1G APOSPC27884-250MG
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formula: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659134
CAS Number: 1217837-13-2